Learn More
Platine, 10 % sur oxyde d’aluminium, réduite, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Platinum |
| Note relative au nom | 10% on alumina, Reduced |
| Quantité | 100 g |
| Forme physique | Granulaire |