Learn More
Platine sur charbon actif, 5 % Pt, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10318290 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
Code produit. 10318290
Marque: Thermo Scientific Acros 195230100
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7440-06-4 | Pt | 195.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6-4-7440
Formule moléculaire Pt
Poids moléculaire (g/mol) 195.08
Numéro MDL MFCD00011179
Clé InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
CID PubChem 23939
ChEBI CHEBI:33400
Nom IUPAC platine
SMILES [Pt]
Spécification
Nom chimique ou matériau Platinum on activated carbon
Couleur Noir
Note relative au nom 5% Pt
Quantité 10 g
Conditionnement Flacon en verre
Granulométrie Particle size distribution: <7 Micron: 10%, <28 Micron: 50%, <85 Micron: 90%
Forme Poudre
Fieser 01,982; 08,405; 04,393; 04,393; 04,393; 04,393
Poids de la formule 195.08
Pourcentage de pureté 5% (Pt)
compliance-icons
Identifiant produit
  • Platinum on activated carbon
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.