Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nacelle de combustion en platine, 75 mm de longueur
Code produit 15466355
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1Chaque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15466355 1Chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15466355 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 041216.KS
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Utilisé pour le nettoyage des ouvertures et l’évaporation à vide
  • Longueur : 75 mm
  • Épaisseur : 0,05mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Nacelle de combustion
À utiliser avec (application) Utilisé pour le nettoyage des ouvertures et l’évaporation à vide
Longueur (métrique) 75 mm
Matériau Platinum
Quantité 1Chaque