Learn More
Chlorure de platine, TRC
Code produit 30424030
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30424030 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30424030 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP578100250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Platinum chloride
CAS 10025-65-7
Formule moléculaire Cl2Pt
Quantité 250 mg
Synonyme Platinous chloride, Platinous dichloride, Platinum dichloride, Platinum(II) chloride, Platinum(II) dichloride
Formule InChI InChI=1S/2ClH.Pt/h2*1H;/q;;+2/p-2
SMILES [Cl-].[Cl-].[Pt+2]
Nom IUPAC platine(2+);dichlorure
Poids moléculaire (g/mol) 265.99
Poids de la formule 264.9025