Description
Une clarté optique supérieure —permet de visualiser facilement votre échantillon. Inodore, non cytotoxique, ic et non hémolytique. La faible surface de liaison contribue à minimiser l'absorption des particules et des odeurs. Ne contient pas de BPA, de phtalates, de PVC ni de peroxydes. Emballage en salle blanche et double emballage. Stériliser par autoclave, irradiation gamma, EtO et stérilisants chimiques. Conforme aux normes américaines Pharmacopée 43, Formulaire national 38 (USP ), Chapitre général 88 Classe VI, Tests de réactivité biologique, In Vivo (2020). Idéal pour les applications générales, de laboratoire et à usage unique. Assistance technique gratuite disponible pour vous aider dans le choix de vos tubes
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | ADCF;FDA;Sin ftalatos;USP;RoHS |
| Diamètre (impériale) interne | 1/2 in |
| Diamètre (impériale) externe | 3/4 in |
| Longueur totale (impériale) | 50 ft. |