Learn More
Cole-Parmer Tube en silicone vulcanisé au platine, dureté Shore A 61
Code produit 30053184 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (impériale) interne:
1/16 in
1/2 in
1/4 in
1/8 in.
3/16 in
3/8 in.
Diamètre (impériale) externe:
1/2 in
1/4 in.
3/16 po
3/4 in
3/8 in
5/16 in
5/8 in.
7/16 in.
Conditionnement:
15m
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (impériale) interne Diamètre (impériale) externe unitSize
30053184 1/8 in. 1/4 in. 15m
30053181 1/4 in 7/16 in. 15m
30054183 1/4 in 3/8 in 15m
30053005 1/16 in 3/16 po 15m
30053899 3/8 in. 5/8 in. 15m
30054065 1/4 in 1/2 in 15m
30053651 3/16 in 7/16 in. 15m
30053154 1/2 in 3/4 in 15m
30053638 3/16 in 5/16 in 15m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 30053184 Fournisseur Cole-Parmer Code fournisseur 5011956
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    146.30€
    110.81€ / 15m
    Économisez 35.49€
    24% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 14-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
E en pouces, présente une très bonne résilience, une excellente résistance au pliage et une excellente résistance à la pression
Une clarté optique supérieure —permet de visualiser facilement votre échantillon. Inodore, non cytotoxique, ic et non hémolytique. La faible surface de liaison contribue à minimiser l'absorption des particules et des odeurs. Ne contient pas de BPA, de phtalates, de PVC ni de peroxydes. Emballage en salle blanche et double emballage. Stériliser par autoclave, irradiation gamma, EtO et stérilisants chimiques. Conforme aux normes américaines Pharmacopée 43, Formulaire national 38 (USP ), Chapitre général 88 Classe VI, Tests de réactivité biologique, In Vivo (2020). Idéal pour les applications générales, de laboratoire et à usage unique. Assistance technique gratuite disponible pour vous aider dans le choix de vos tubes
Spécification
Certifications/Conformité ADCF;FDA;Sin ftalatos;USP;RoHS
Diamètre (impériale) interne 1/8 in.
Diamètre (impériale) externe 1/4 in.
Longueur totale (impériale) 50 ft.