Learn More
Invitrogen™ Platinum™ Direct PCR Universal Master Mix
Code produit 17118430
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
100 réactions
4 x 500 réactions
500 réactions
Conditionnement:
1 pièce
34g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Conditionnement
17118430 100 réactions 34g
16626332 500 réactions 1 pièce
16616332 4 x 500 réactions 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17118430 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A44647100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    130.00€
    111.65€ / 34g
    Économisez 18.35€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le mélange Invitrogen™ Platinum™ Direct PCR Universal Master Mix est conçu pour amplifier l’ADN directement à partir de divers échantillons sans avoir à purifier l’ADN.
Invitrogen Platinum Direct PCR Universal Master Mix is designed to amplify DNA directly from various samples without the need to purify DNA. It contains high-performing, engineered Platinum II Taq Hot-Start DNA Polymerase with dNTPs in an innovative buffer that enables universal primer annealing for superior performance in direct PCR applications.
  • Amplification directe de l’ADN à partir de divers échantillons grâce à l’ADN polymérase Platinum II Taq à démarrage à chaud, modifiée et tolérante aux inhibiteurs
  • Température d’hybridation d’amorce universelle grâce à un tampon innovant qui permet l’hybridation d’amorces à 60°C
  • Une spécificité, une sensibilité et des rendements supérieurs grâce à la technologie de démarrage à chaud Platinum
  • Le mélange Platinum Direct PCR Universal Master Mix conçu pour fonctionner avec une variété d’échantillons d’origines différentes telles que des échantillons d’animaux, d’humains, de plantes, d’insectes, de vers et de bactéries. Le kit comprend des réactifs optimisés pour obtenir des résultats supérieurs. Le protocole de lyse rapide permet une amplification efficace à partir de modèles jusqu’à 8 kb de taille et un cocycle de fragments de longueur différente. Les échantillons dans le tampon de lyse peuvent être conservés pour une utilisation ultérieure. Le mélange Platinum Direct PCR Universal Master Mix est fourni avec la séquence activatrice GC Platinum en option pour permettre une amplification spécifique et de meilleurs rendements des cibles riches en GC.
  • L’ADN polymérase Platinum II Taq modifiée conçue confère un cycle et une tolérance plus rapides aux inhibiteurs de réaction provenant de matériaux d’échantillonnage. Les anticorps exclusifs Platinum Taq bloquent l’activité de la polymérase à des températures ambiantes et se dissocient après l’étape de dénaturation initiale. Ce démarrage à chaud automatique offre une sensibilité, une spécificité et un rendement accrus, tout en permettant l’assemblage de la réaction à température ambiante.
  • En raison de la composition unique du mélange Platinum Direct PCR Universal Master Mix, la température d’hybridation de 60°C peut être utilisée pour la plupart des paires d’amorces en suivant les règles de conception générale. L’isostabilisation des molécules dans le tampon augmente la stabilité du duplex amorce-modèle pendant l’étape d’hybridation et améliore la spécificité sans qu’il soit nécessaire d’optimiser la température d’hybridation pour chaque paire d’amorces. Différents dosages PCR peuvent être effectués dans le même cycle en utilisant le même protocole avec une température d’hybridation d’amorce universelle et l’étape d’extension sélectionnée pour le fragment le plus long à amplifier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 2X
Contenu et stockage • 1 ml de Master Mix universel de PCR directe 2X Platinum
• 5 ml de tampon de lyse
• 150 µl de protéinase K
• 1,25 ml d’activateur Platinum GC
• 1,25 ml d’eau, sans nucléase
GC-Rich PCR Performance Élevé
Polymérase ADN polymérase Platinum II Taq à démarrage à chaud
Vitesse de réaction Rapide
Type de produit Master Mix universel de PCR directe
Quantité 100 réactions
Conditions d’expédition Glace carbonique
À utiliser avec (application) Hot-start PCR, Real Time PCR (qPCR)
Fidélité (par rapport à Taq) 1 X
Hot Start Fonctionnalité Hot-Start (démarrage à chaud) intégrée
Nbre de réactions 100 réactions
En surplomb 3’-A
Format de réaction SuperMix ou Master Mix
Taille (produit final) 8 kb