Learn More
Feuille de platine, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Code produit 11356429
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Conditionnement:
1 pièce
25mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11356429 25 x 25 mm 25mm
11366429 50 x 50 mm 1 pièce
11376429 100 x 100 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11356429 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 011510.FF
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Forme : env. 1,34 g/25 x 25 mm
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6-4-7440
Formule moléculaire Pt
Poids moléculaire (g/mol) 195.08
Numéro MDL MFCD00011179
Clé InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
CID PubChem 23939
ChEBI CHEBI:33400
Nom IUPAC platine
SMILES [Pt]
Spécification
Nom chimique ou matériau Platinum
Couleur Blanc
Aspect Silvery white foil
Densité 21.45 g/cm3 at 20°C
Quantité 25 x 25 mm
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.99% (Metals basis)
Forme Feuille, 0,025 mm (0,001 po) d’épaisseur