Learn More
Feuille de platine, 0,25 mm (0,01 po) d’épaisseur, Premion™, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11397187
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
Conditionnement:
25mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11397187 25 x 25 mm 25mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11397187 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 011508.FF
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Forme : Env. .3.35 g/25 x 25 mm
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Platinum
CAS 6-4-7440
Aspect Silvery white foil
Quantité 25 x 25 mm
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.99% (Metals basis)
Forme Feuille, 0,25 mm (0,01 po) d’épaisseur
Formule moléculaire Pt
Numéro MDL MFCD00011179
Synonyme black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
Clé InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Pt]
Nom IUPAC platine
Poids moléculaire (g/mol) 195.08
CID PubChem 23939
ChEBI CHEBI:33400