Learn More
Feuille de platine, 0,635 mm (0,025 po) d’épaisseur, 99,9 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15455905
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15455905 25 x 25 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15455905 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 000860.FF
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Platinum foil
Note relative au nom 0.635mm (0.025 in.) thick
CAS 6-4-7440
Quantité 25 x 25 mm
Odeur Odorless
Poids ≈8.5g/25x25mm
Forme Feuille
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule moléculaire Pt
Numéro MDL MFCD00011179
Synonyme black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
Clé InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Pt]
Nom IUPAC platine
Poids moléculaire (g/mol) 195.08
CID PubChem 23939
ChEBI CHEBI:33400
Pourcentage de pureté 99.9%