Learn More
Gaze de platine, maille tissée 52 à partir de fil de 0,1 mm (0,004 po) de diamètre, 99,9 % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11301368
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
50 x 75 mm
75 x 75 mm
100 x 100 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11301368 25 x 25 mm 1 pièce
11335769 50 x 50 mm 1 pièce
15434735 50 x 75 mm 1 pièce
11345769 75 x 75 mm 1 pièce
11311368 100 x 100 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11301368 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 010283.FF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    317.22€
    252.65€ / 1 pièces
    Économisez 64.57€
    20% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Il est utilisé comme agent catalytique dans le traitement de l’acide nitrique, des engrais, des fibres synthétiques et une variété d’autres matières.L’industrie pétrolière utilise le métal sous forme de gaze dans le raffinage du pétrole brut.
It is used as a catalytic agent in the processing of nitric acid, fertilizers, synthetic fibers, and a variety of other materials. The petroleum industry uses the metal in gauze form in crude oil refining.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6-4-7440
Formule moléculaire Pt
Poids moléculaire (g/mol) 195.08
Numéro MDL MFCD00011179
Clé InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
CID PubChem 23939
ChEBI CHEBI:33400
Nom IUPAC platine
SMILES [Pt]
Specifications
Nom chimique ou matériau Platinum gauze
Quantité 25 x 25 mm
Dimensions de la maille 52 Mesh
Conditionnement Conditionné sous film plastique thermorétracté
Forme ≈0,47 g/25x25 mm, tissu métallique
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Dissolves in aqua regia
Pourcentage de pureté 99.9%