Learn More
Invitrogen™ Platinum™ Hot Start PCR Master Mixes (2X)
Code produit p-7184560
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Colorless
Green
Nbre de réactions:
1000 réactions
200 réactions
50 réactions
Conditionnement:
1 kit
50 réactions
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Nbre de réactions Conditionnement
15480584 Colorless 50 réactions 1 kit
15490584 Colorless 200 réactions 1 kit
15400594 Colorless 1000 réactions 1 kit
15442193 Green 50 réactions 50 réactions
15420594 Green 200 réactions 1 kit
15430594 Green 1000 réactions 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15480584 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 13000012
ADN polymérase Platinum Taq dans un tampon PCR optimisé avec du magnésium et des dNTP, pour une configuration PCR pratique.
ADN polymérase Platinum Taq dans un tampon PCR optimisé avec du magnésium et des dNTP pour une configuration PCR pratique.
Le mélange Invitrogen™ Platinum™ Hot Start PCR Master Mix conserve toutes les caractéristiques de l’ADN polymérase Platinum Taq : spécificité, robustesse et fiabilité.
Caractéristiques du produit :
  • Haute spécificité et rendements accrus grâce à la PCR à démarrage à chaud et dont la médiation est assurée par les anticorps
  • Configuration pratique des réactions à température ambiante
  • Formulation polyvalente pour une large gamme d’amplicons
À propos de l’ADN polymérase Platinum Taq
L’ADN polymérase Platinum Taq est une ADN polymérase Taq recombinante complexée avec des anticorps exclusifs qui inhibent l’activité enzymatique à température ambiante, réduisant ainsi l’amplification de la cible non spécifique à des températures plus basses. La polymérase est activée en fonction de la température (à 94°C) au début de la PCR. Une fois dissociée des anticorps, l’ADN polymérase Taq reprend toute son activité. Tout comme avec l’ADN polymérase Taq, l’ADN polymérase Platinum Taq possède une activité de transférase terminale dissociée de tout modèle qui ajoute la 3’-désoxyadénosine aux extrémités des produits et qui présente une activité exonucléase de 5’→3’ (mais pas d’activité exonucléase 3’ → 5’).
Utilisation du mélange Platinum Hot Start PCR Master Mix
Le mélange Platinum Hot Start PCR Master Mix est un mélange pratique prêt à l’emploi d’ADN polymérase, de sels, de magnésium et de dNTP, réduisant ainsi le nombre d’étapes de pipetage pendant la configuration de la réaction PCR. Il vous suffit d’ajouter un modèle, des amorces spécifiques et de l’eau. Le mélange Platinum Hot Start PCR Master Mix est fourni avec un flacon séparé de séquence activatrice Platinum GC, formulée pour une amplification spécifique et des rendements améliorés de cibles riches en GC. Utilisez le mélange Platinum Hot Start PCR Master Mix dans des applications PCR telles que le génotypage, le profilage d’expression génétique et le séquençage à haut débit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 2X
Contenu et stockage Chaque boîte contient :
•1,25 ml de Master Mix PCR 2X à démarrage à chaud Platinum
• 1,25 ml de séquence activatrice Platine GC
• 1,25 ml d’eau, sans nucléase
Stocker à -20°C dans un congélateur sans système de dégivrage automatique.
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Moyenne
Polymérase ADN polymérase Platinum Taq
Vitesse de réaction Étalon
Marqueur ou colorant Non marqué
Type de produit Master Mix de PCR à démarrage à chaud
Quantité 50 réactions
Conditions d’expédition Glace carbonique
À utiliser avec (application) Hot-start PCR
Fidélité (par rapport à Taq) 1 X
Hot Start Fonctionnalité Hot-Start (démarrage à chaud) intégrée
Nbre de réactions 50 réactions
En surplomb 3’-A
Format de réaction SuperMix ou Master Mix
Taille (produit final) 5 kb ou moins
Matériau de départ ADN
Couleur Colorless