Learn More
Invitrogen™ Platinum™ Tfi DNA Polymerase
Code produit 10403643
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 unité
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10403643 500 unité 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10403643 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 73684050
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
ADN polymérase Platinum™ Tfi
Platinum™ Tfi DNA Polymerase combines Platinum™ automated hot-start technology with a non-Taq, surfactant-free PCR enzyme derived from Thermus filiformis. PCR performance is comparable to Platinum™ Taq DNA polymerase in yield, specificity, fidelity, and robustness for targets less than 1 kb in length. In addition, Platinum™ Tfi is available in a 5'Exo (-) form for PCR applications that do not require the polymerase to have 5'exonuclease activity. With Platinum™ Tfi, you'll:
  • Improve PCR sensitivity and yield with an automated hot start
  • Generate more available enzyme during the enzyme activation step for improved PCR robustness
  • Amplify more DNA with less enzyme per reaction
L’ADN polymérase Platinum™ Tfi associe la technologie de démarrage à chaud automatisée Platinum™ à une enzyme PCR sans surfactant non taq dérivée de Thermus filiformis. Les performances de la PCR sont comparables à l’ADN polymérase Platinum™ Taq en matière de rendement, spécificité, fidélité et robustesse pour des cibles d’une longueur inférieure à 1 kb. En outre, Platinum™ Tfi est disponible sous forme Exo (-) 5’ pour les applications PCR qui n’exigent pas que la polymérase ait une activité exonucléase 5’. Avec Platinum™ Tfi, vous pourrez :
–améliorer la sensibilité et le rendement de la PCR avec un démarrage à chaud automatisé
–générer une enzyme plus disponible pendant l’étape d’activation enzymatique pour une meilleure robustesse de la PCR
–amplifier plus d’ADN avec moins d’enzymes par réaction
Disponible pour un OEM : Contrairement à l’ADN polymérase Platinum™ Taq, une version personnalisée de l’ADN polymérase Platinum™ Tfi peut être disponible pour la revente dans le cadre d’un kit PCR pour la recherche fondamentale, les diagnostics ou d’autres domaines appliqués. Veuillez contacter un représentant Invitrogen pour obtenir plus d’informations.
Applications : Amplification d’ADN provenant de gabarits génomiques, viraux, et plasmides complexes.
Définition de l’unité : Une unité d’ADN polymérase Platinum™ Tfi intègre 10 nmol de désoxyribonucléotide dans l’ADN en 30 minutes à 74°C.
Contenu : L’ADN polymérase Platinum™ Tfi est fourni avec un tampon de réaction Platinum™ Tfi 5X sans magnésium et avec un flacon séparé de MgCl2 50 mM.
Contenu et stockage :
L’ADN polymérase Platinum™ Tfi est fourni avec un tampon de réaction Platinum™ Tfi 5X et 50 mM de chlorure de magnésium. Conserver à -20°C (sans système de dégivrage automatique).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenu et stockage Conserver au congélateur (-5 à -30°C).
GC-Rich PCR Performance Faible
Polymérase ADN polymérase Tfi
Vitesse de réaction Étalon
Activité exonucléasique 5’ - 3’
Gamme de produits Platinum
Quantité 500 unité
Conditions d’expédition Glace carbonique
Fidélité (par rapport à Taq) 1 X
Hot Start Fonctionnalité Hot-Start intégrée
En surplomb 3’-A
Format de réaction Composants séparés
Taille (produit final) 1 kb ou moins