Learn More
Platinum(II) acetylacetonate, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Platinum(II) acetylacetonate |
| CAS | 15170-57-7 |
| Formule moléculaire | C10H14O4Pt |
| Numéro MDL | MFCD00000028 |
| Quantité | 250 mg |
| SMILES | CC1=O[Pt+2]2(O=C(C)[CH-]1)O=C([CH-]C(C)=O2)C |
| Poids moléculaire (g/mol) | 393.29 |
| Pourcentage de pureté | 98% |