Learn More
Acétylacétonate de platine(II), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10652043 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10652043 5 g Flacon en verre 5g
10561882 1 g Flacon en verre 1g
11974361 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10652043 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 369350050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 15170-57-7 | C10H14O4Pt | 393.30 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15170-57-7
Formule moléculaire C10H14O4Pt
Poids moléculaire (g/mol) 393.30
Numéro MDL MFCD00000028
Clé InChI KLFRPGNCEJNEKU-FDGPNNRMSA-L
Synonyme platinum ii acetylacetonate, pt acac 2, platinum bis acetylacetonate, acetylacetone platinum ii salt, platinum 2,4-pentanedionate, 2,4-pentanedione platinum ii derivative, bis acetylacetonato platinum, bis acetylacetonato platinum ii, 2,4-pentanedione, platinum ii
CID PubChem 10960186
Nom IUPAC (Z)-4-hydroxypent-3-en-2-one;platine
SMILES [Pt++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Platinum(II) acetylacetonate
Point de fusion 250.0°C to 252.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (ex Pt)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [CH3COCH=C(CH3)O]2Pt
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in ethanol, diethyl ether;, soluble in acetone, toluene, diluted acids
Point de sublimation 170 °C
Poids de la formule 393.31
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Platinum(II) acetylacetonate