Learn More
Invitrogen™ Platinum™ II Mélanges maîtres PCR à démarrage à chaud (2X)
Code produit 15899844
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
1000 réactions
1000 réactions
20 réactions
200 réactions
50 reactions
50 réactions
Couleur:
Colorless
Green
Vert
Conditionnement:
1 pièce
1000 réactions
200 réactions
50 réactions
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Couleur Conditionnement
15899844 200 réactions Colorless 200 réactions
15929082 20 réactions Vert 1 pièce
15815066 50 réactions Green 50 réactions
15933592 200 réactions Green 1 pièce
15939082 1000 réactions Green 1 pièce
15889844 50 reactions Colorless 50 réactions
15809854 1000 réactions Colorless 1000 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 15899844 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 14000013
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
4 x 1,25 ml de Platinum II PCR Master Mix (2X), 2 x 1,25 ml d’amplificateur GC Platinum, 4 x 1,25 ml d’eau exempte de nucléase
Invitrogen Platinum II Hot-Start PCR Master Mix (2X) offre Platinum II Taq ADN polymérase Hot-Start prémélangée avec un tampon PCR Platinum II et des dNTP pour une préparation PCR simplifiée.
Invitrogen Le mélange principal pour PCR PCR/les invitées en platine, 2X, de type platine, disponible en format incolore et vert, offre le platine II Taq ADN polymérase à démarrage rapide prémélangeé avec un tampon PCR platine et des dNTP pour une configuration PCR pratique. platine II Taq L’ADN polymérase spécifique au démarrage est conçu pour l’hybridation d’antigènes universels et la PCR rapide et facile, avec sa combinaison unique d’un tampon innovant, d’un dispositif électrique à hautes performances Taq ADN polymérase et une technologie de pointe à démarrage à chaud. Ce mélange principal est fourni avec l’amplificateur de GC au platine facultatif pour une amplification spécifique et des résultats améliorés de cibles riches en GC.
Le mélange maître PCR Platinum II Hot-Start Green comprend également deux colorants de suivi pour le chargement direct des produits PCR sur gels.
Caractéristiques
  • Un tampon innovant permet une température d'hybridation universelle grâce à l'isostabilisation des structures duplex amorce-matrice.
  • Conçu Taq L'ADN polymérase confère un cycle rapide et une résistance aux inhibiteurs courants.
  • La technologie de démarrage à chaud permet une spécificité, une sensibilité et des rendements supérieurs, et autorise une mise en route de la réaction à température ambiante.
  • Le tampon PCR vert réduit les erreurs de pipetage lors du chargement direct sur gel.
Applications
  • Amplification de l'ADN à partir de matrices génomiques, virales et plasmidiques complexes
  • Amplification et amélioration des rendements des cibles riches en GC
  • PCR en temps réel
  • Génotypage
  • PCR à haut rendement
Platine II Taq L'ADN polymérase à démarrage à chaud est une ADN polymérase modifiée Taq ADN polymérase présentant une résistance accrue aux inhibiteurs de réaction provenant du matériel d'échantillon ou des étapes de purification de l'ADN. La polymérase présente un taux de synthèse d'ADN plus élevé et fournit des résultats PCR plus de deux fois plus rapidement que les autres. Taq ADN polymérases. Platine exclusifTaq Les anticorps bloquent l'activité de la polymérase à température ambiante et se dissocient après l'étape de dénaturation initiale à 94 °C. Ce démarrage à chaud automatique offre une sensibilité, une spécificité et un rendement accrus, tout en permettant l’assemblage de la réaction à température ambiante.
En raison de la composition unique du tampon PCR Platinum II, la température d'hybridation est de 60 °C °pour la plupart des paires d'amorces conçues selon les règles de conception générales. Les molécules isostabilisantes présentes dans le tampon augmentent la –stabilité du duplex matrice-amorce pendant l'étape d'hybridation et contribuent à une spécificité accrue sans qu'il soit nécessaire d'optimiser la température d'hybridation pour chaque paire d'amorces. Avec le mélange Platinum II Hot-Start PCR Master Mix (2X), différents dosages PCR peuvent être effectués dans le même cycle en utilisant le même protocole avec une température d’hybridation d’amorce universelle et l’étape d’extension sélectionnée pour le fragment le plus long à amplifier.
Notes
  • Pour les applications nécessitant une analyse des produits PCR par absorbance ou excitation par fluorescence, le format incolore est recommandé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 2X
Contenu et stockage •Mélange maître PCR Platinum II (2X), 4 x 1,25 mL
• Amplificateur GC Platinum, 2 x 1,25 mL
• Eau sans nucléase, 4 x 1,25 mL.
Conserver à -20 °C dans un congélateur non dégivrant.
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Élevé
Polymérase ADN polymérase Platinum II Taq à démarrage à chaud
Vitesse de réaction Rapide ou standard
Type de produit Master Mix de PCR à démarrage à chaud
Quantité 200 réactions
Conditions d’expédition Glace carbonique
À utiliser avec (application) Hot-start PCR
Fidélité (par rapport à Taq) 1 X
Hot Start Fonctionnalité Hot-Start (démarrage à chaud) intégrée
Nbre de réactions 200 réactions
En surplomb 3’-A
Format de réaction SuperMix ou Master Mix
Taille (produit final) 5 kb ou moins
Matériau de départ ADN
Couleur Colorless
Afficher plus Afficher moins
Usage exclusivement réservé à la recherche.