Learn More
Invitrogen™ ADN polymérase Hot-Start Platinum™ II Taq
Code produit 15825066
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
100 réactions
25 réactions
2500 réactions
4 x 2500 Reactions
500 réactions
Conditionnement:
1 pièce
100 réactions
10000 réactions
500 réactions
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Conditionnement
15825066 100 réactions 100 réactions
15949082 25 réactions 1 pièce
15836325 500 réactions 500 réactions
15846325 2500 réactions 1 pièce
17126098 4 x 2500 Reactions 10000 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
Product Code. 15825066 Supplier Invitrogen™ Supplier No. 14966001
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Includes
40 μl d’ADN polymérase HS Platinum II Taq, 1,25 ml de tampon PCR Platinum II 5X, 1,25 ml de séquence activatrice GC Platinum
Invitrogen Platine II Taq L'ADN polymérase Hot-Start est conçue pour l'hybridation universelle des amorces et une PCR rapide et facile grâce à sa combinaison unique de tampon innovant et d'enzymes haute performance. Taq ADN polymérase et technologie de démarrage à chaud supérieure.
Invitrogen platine II Taq L’ADN polymérase spécifique au démarrage est conçu pour l’hybridation d’antigènes universels et la PCR rapide et facile, avec sa combinaison unique d’un tampon innovant, d’un dispositif électrique à hautes performances Taq l’ADN polymérase et une technologie de démarrage à chaud supérieure.
Caractéristiques du Platinum II Taq L'ADN polymérase à démarrage à chaud comprend :
  • Un tampon innovant —permet une température d'hybridation universelle grâce à l'isostabilisation des structures duplex amorce-matrice.
  • Conçu Taq L'ADN polymérase —confère un cycle rapide et une résistance aux inhibiteurs courants.
  • La technologie Platinum Hot-Start offre —une spécificité, une sensibilité et des rendements supérieurs ; elle permet une préparation de la réaction à température ambiante.
Platine II Taq L'ADN polymérase à démarrage à chaud est une ADN polymérase modifiée. Taq ADN polymérase présentant une résistance accrue aux inhibiteurs de réaction provenant du matériel d'échantillon ou des étapes de purification de l'ADN. La polymérase présente un taux de synthèse d'ADN plus élevé et fournit des résultats PCR plus de deux fois plus rapidement que les autres. Taq ADN polymérases. Platine exclusif Taq Les anticorps bloquent l'activité de la polymérase à température ambiante et se dissocient après l'étape de dénaturation initiale à 94 °C. Ce démarrage à chaud automatique offre une sensibilité, une spécificité et un rendement accrus, tout en permettant l’assemblage de la réaction à température ambiante.
En raison de la composition unique du tampon PCR Platinum II, la température d'hybridation est de 60 °C °pour la plupart des paires d'amorces conçues selon les règles de conception générales. Les molécules isostabilisantes présentes dans le tampon augmentent la –stabilité du duplex matrice-amorce pendant l'étape d'hybridation et contribuent à une spécificité accrue sans qu'il soit nécessaire d'optimiser la température d'hybridation pour chaque paire d'amorces. Avec Platinum II Taq Avec la polymérase d'ADN Hot-Start, différents tests PCR peuvent être effectués simultanément en utilisant le même protocole avec une température d'hybridation d'amorce universelle et l'étape d'extension sélectionnée pour le fragment le plus long à amplifier.
Platine II Taq L'ADN polymérase Hot-Start est fournie avec l'amplificateur Platinum GC en option pour une amplification spécifique et des rendements améliorés des cibles riches en GC.
Utiliser Platinum II Taq ADN polymérase à démarrage à chaud pour l'amplification de l'ADN à partir de matrices génomiques, virales et plasmidiques complexes, ainsi que dans la RT-PCR, dans des applications telles que le génotypage, la PCR à haut débit ou avec des échantillons de pureté sous-optimale.
Pour plus de commodité, nous proposons le mélange maître PCR à démarrage à chaud Platinum II (2X) (réf. 14000012), où Platinum II Taq L'ADN polymérase Hot-Start est fournie dans un mélange prêt à l'emploi avec un tampon PCR Platinum II et des dNTP, réduisant ainsi le nombre d'étapes de pipetage lors de la préparation de la réaction PCR. Le Platinum II Hot-Start Green PCR Master Mix (2X) est également disponible, qui contient en plus un réactif de densité et deux colorants de suivi pour le chargement direct des produits PCR sur gels, rationalisant ainsi davantage le flux de travail PCR de la configuration à l'analyse finale du résultat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Concentration 2X
Contenu et stockage •Platine IITaq ADN polymérase HS, 40 μL
• Tampon PCR Platinum II 5X, 1,25 mL
• Amplificateur GC Platinum, 1,25 mL
. Conserver à -20 °C dans un congélateur non dégivrant.
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Élevé
Polymérase ADN polymérase Platinum II Taq à démarrage à chaud
Vitesse de réaction Rapide ou standard
Type de produit ADN polymérase Hot Start
Quantité 100 réactions
Conditions d’expédition Glace à température ambiante ou glace humide
À utiliser avec (application) Hot-start PCR
Fidélité (par rapport à Taq) 1 X
Hot Start Fonctionnalité Hot-Start (démarrage à chaud) intégrée
Nbre de réactions 100 réactions
En surplomb 3’-A
Format de réaction Composants séparés
Taille (produit final) 5 kb ou moins
Matériau de départ ADN