Learn More
Fil d’iridium platine, >99,9 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11378158
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 cm
50 cm
Conditionnement:
10cm
50cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11378158 10 cm 10cm
11388158 50 cm 50cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11378158 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 039383.BS
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Forme : env. 0,11 g/10 cm ; Trempe : douce
Used in the fabrication of metal microelectrodes for electrical stimulation of nervous tissues and in electrophysiological recordings. Inoculating needles and leadwires for implants. Used in electrode materials, composing the gel boxes/electrophoresis chambers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6-4-7440
Formule moléculaire Pt
Poids moléculaire (g/mol) 195.08
Numéro MDL MFCD00011179
Clé InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
CID PubChem 23939
ChEBI CHEBI:33400
Nom IUPAC platine
SMILES [Pt]
Spécification
Nom chimique ou matériau Platinum Iridium
Couleur Argent à gris
Aspect Silver gray wire
Quantité 10 cm
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage >99.9%
Forme Fil, 0,25 mm (0,01 po) de diamètre
Informations sur la solubilité Insoluble in water.