Learn More
Fil de platine, 0,5 mm (0,02 po) de diamètre, rigide, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11346767
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 cm
50 cm
250 cm
Conditionnement:
10cm
250cm
50cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11346767 250 cm 250cm
11336767 10 cm 10cm
11326767 50 cm 50cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11346767 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010056.CB
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Forme : Env. 0,44 g/10 cm, Trempe : brut d’étirement
Fabrication of metal microelectrodes for electrical stimulation of nervous tissue and electrophysiological recordings. Inoculating needles and leadwires for implants. Electrode material for gel boxes/electrophoresis chambers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6-6-7440
Formule moléculaire Pt:Ir; 90:10 wt%
Numéro MDL MFCD02091683
Spécification
Nom chimique ou matériau Platinum
Couleur Blanc
Note relative au nom Hard
Aspect Silvery white wire
Quantité 250 cm
Odeur Odorless
Forme Fil, 0,5 mm (0,02 po) de diamètre
Informations sur la solubilité Insoluble in water