Learn More
Platine sur carbone (10 % en poids), TRC
Code produit 30411106
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30411106 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30411106 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP5780051G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Platinum
CAS 7440-06-4
Formule moléculaire Pt
Quantité 1 g
Synonyme Pt
Formule InChI InChI=1S/Pt
SMILES [Pt]
Nom IUPAC platine
Poids moléculaire (g/mol) 195.08
Poids de la formule 194.965