Learn More
IKA™ Électrodes plaquées en platine pour ElectraSyn 2.0
Code produit 15842135 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Plaqué en platine
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
15842135 Plaqué en platine 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15842135 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0040002852
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ensemble de 2 électrodes plaquées en platine adaptées à une utilisation avec l’ElectraSyn 2.0
  • Électrodes plaquées en platine
  • Adapté à l’ElectraSyn 2.0
  • Ensemble de 2
  • Principalement à utiliser comme cathode pour les réactions organiques préparatives ou comme électrode de compteur pour l’acquisition CV.
  • Les expériences de CV doivent être effectuées dans une fenêtre de potentiel raisonnable (par exemple : −2,5 à 2,5 V)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Électrode
Matériau Plaqué en platine