Learn More
Poudre de platine, maille -22, Premion™, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11370899
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11370899 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11370899 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010672.14
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7440-06-4
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 6-4-7440
Quantité 25 g
Pourcentage de pureté 99.99%