Learn More
Feuille de rodium platine, 0,025 mm (0,001 po) d’épaisseur, 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11335939
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Conditionnement:
1 pièce
25mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11335939 50 x 50 mm 1 pièce
11334767 25 x 25 mm 25mm
11324767 100 x 100 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11335939 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 041808.FI
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Platinum Rhodium foil
Note relative au nom 0.025mm (0.001 in.) thick
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids Pt:Rh; 90:10 wt%
Quantité 50 x 50 mm
Odeur Odorless
Poids ≈0.31g/25x25mm
Forme Feuille
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro MDL MFCD00198186
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Pourcentage de pureté 99.9%