Learn More
Feuille de rodium platine, 0,05 mm (0,002 po) d’épaisseur, 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11345939
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11345939 50 x 50 mm 1 pièce
11354767 25 x 25 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11345939 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 041809.FI
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Platinum Rhodium foil
Note relative au nom 0.05mm (0.002 in.) thick
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids Pt:Rh; 90:10 wt%
Quantité 50 x 50 mm
Odeur Odorless
Poids ≈0.62g/25x25mm
Forme Feuille
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro MDL MFCD00198186
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Pourcentage de pureté 99.9%