Learn More
Feuille de rhodium platine, 0,1 mm, (0,004 po) d’épaisseur, 99,9 % (analyse de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11364767
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Conditionnement:
1 pièce
25mm
Code produit. 11364767
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 041810.FF
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Platinum Rhodium foil
Note relative au nom 0.1mm (0.004 in.) thick
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids Pt:Rh; 90:10 wt%
Quantité 25 x 25 mm
Odeur Odorless
Poids ≈1.25g/25x25mm
Forme Feuille
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro MDL MFCD00198186
Pourcentage de pureté 99.9%