Learn More
Tige de platine, 6,35 mm (0,25 po) de diamètre, Premion™, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11387397
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mm
Conditionnement:
10mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11387397 10 mm 10mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11387397 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 012556.HF
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Platinum rod
Note relative au nom 6.35mm (0.25 in.) dia.
CAS 6-4-7440
Quantité 10 mm
Odeur Odorless
Poids ≈6.8g/cm
Forme Tige
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule moléculaire Pt
Numéro MDL MFCD00011179
Synonyme black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
Clé InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Pt]
Nom IUPAC platine
Poids moléculaire (g/mol) 195.08
CID PubChem 23939
ChEBI CHEBI:33400
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Premion