Learn More
Feuille de platine et ruthénium, 0,05 mm (0,002 po) d’épaisseur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11356139
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Conditionnement:
1 pièce
25mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11356139 50 x 50 mm 1 pièce
11345427 25 x 25 mm 25mm
11335427 100 x 100 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11356139 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042686.FI
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
Pt:Ru; 95.2:4.8
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Platinum Ruthenium
Couleur Argent à gris
Aspect Silver-gary foil
Quantité 50 x 50 mm
Odeur Odorless
Forme Feuille
Formule moléculaire Pt:Ru; 95.2:4.8
Numéro MDL MFCD00798552