Learn More
Grenaille de platine, 0,1-3 mm (0,004-0,1 po.), 99,9 % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Platinum shot |
| Note relative au nom | 0.1 to 3mm (0.004 to 0.1 in.) |
| Quantité | 5 g |
| Odeur | Odorless |
| Forme | Tir |
| Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
| Pourcentage de pureté | 99.9% |