Learn More
De Buyer™ Moules en silicone Platine
Code produit 11983654
Change view
Click to view available options
Hauteur (métrique):
12 mm
17 mm
18 mm
22mm
35 mm
35 mm
36mm
Longueur (métrique):
30mm
43 mm
65 mm
75 mm
95 mm
300 mm
300mm
Largeur (métrique):
26 mm
45 mm
175 mm
175mm
175 mm
Forme:
Cannelé
Cœur
Financier
Kougloff
Madeleine
Rectangulaire
Tartelette
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Longueur (métrique) Largeur (métrique) Forme unitSize
11983654 12 mm 95 mm 45 mm Financier 1 pièce
11963644 22mm 43 mm 26 mm Rectangulaire 1 pièce
11993644 17 mm 300mm 175 mm Tartelette 1 pièce
11983644 35 mm 300 mm 175 mm Cannelé 1 pièce
11903654 18 mm 75 mm 45 mm Madeleine -
11903664 36mm 30mm 175 mm Kougloff 1 pièce
11933654 35 mm 65 mm 175mm Cœur 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 11983654 Fournisseur De Buyer™ Code fournisseur 1976.03
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Type de produit Moisissure
Matériau Silicone Platine
Couleur Noir
Dimensions (L x l x H) 95 x 45 x 12 mm
Hauteur (métrique) 12 mm
Longueur (métrique) 95 mm
Quantité 7/boîte
Forme Financier
Plage de températures (métrique) −40 à 280°C
Largeur (métrique) 45 mm