Learn More
De Buyer™ Moules en silicone Platine
Code produit 11993664
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
Unité
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11993664 Unité 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11993664 Fournisseur De Buyer™ Code fournisseur 1994.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.60€
    21.00€ / 1 pièces
    Économisez 12.60€
    37% de réduction
Expédition estimée: 03-11-2026
Spécification
Type de produit Moisissure
Matériau Silicone Platine
Couleur Noir
À utiliser avec (application) Convient aux préparations chaudes et froides.
Hauteur (métrique) 11 mm
Longueur (métrique) 40 mm
Quantité Unité
Forme Madeleine
Plage de températures (métrique) −40 à 280°C
Largeur (métrique) 30 mm