Learn More
Masterflex™ Tubulure de transfert, silicone durci au peroxyde
Code produit 15315442 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
0,5 mm
3,2 mm
4,8 mm
16 mm
Conditionnement:
1 pièce
25ft
7.50m
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Conditionnement
15315442 3,2 mm 7.50m
11700279 4,8 mm 1 pièce
11785318 0,5 mm 1 pièce
15387125 16 mm 25ft
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15315442 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 0641164
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    120.00€
    113.38€ / 7.5m
    Économisez 6.62€
    5% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 04-01-2027
Pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques, agroalimentaires, aérospatiales et générales de laboratoire.
Pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques, agro-alimentaires, aérospatiales et générales de laboratoire
  • Durci au platine, excellente résistance à la chaleur, faible rémanence à la compression
  • Inodore, non toxique, translucide
  • L'élastomère est conforme aux normes de la FDA (21 CFR 177.2600) et répond aux exigences. USP Classe VI
  • Les tubes sont fabriqués selon GMP
  • Plage de températures : -58 à + 446 °F (-50 à +230 °C)
  • Stérilisez par autoclave ou rayons gamma
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (impériale) interne 0,125 in
Diamètre (métrique) interne 3,2 mm
Matériau Silicone
Diamètre (impériale) externe 0,188 in
Diamètre (métrique) externe 4,8 mm
Longueur totale (impériale) 25 pieds
Longueur totale (métrique) 7,6 m
Épaisseur (impériale) 0,031 po
Épaisseur (métrique) 0,8 mm
Température min. de fonctionnement (impériale) -58°F
Température min. de fonctionnement (métrique) -50°C
Méthode de stérilisation Autoclave ou oxyde d’éthylène
Couleur Translucide
Pression maximale 10°psi
Max. Operating Temperature (English) 446 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 230 °C
Type de produit Tubulure en silicone durci au peroxyde