Learn More
Lingot de platine, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15454775
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 Pc.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15454775 1 Pc. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15454775 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 040419.KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 7440-06-4 | Pt | 195.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Platinum slug
CAS 6-4-7440
Quantité 1 Pc.
Plage de pourcentage du dosage 99.95% (metals basis)
Forme ∽4,32 g / balle
Formule moléculaire Pt
Numéro MDL MFCD00011179
Synonyme black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Clé InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Pt]
Nom IUPAC platine
Poids moléculaire (g/mol) 195.08
CID PubChem 23939
ChEBI CHEBI:33400