Learn More
Invitrogen™ Platinum™ SuperFi II DNA Polymerase
Code produit 16410771
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
100 réactions
500 réactions
5 x 500 réactions
Conditionnement:
100 réactions
5 pièces
500 réactions
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Conditionnement
16410771 100 réactions 100 réactions
16552642 500 réactions 500 réactions
17112949 5 x 500 réactions 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16410771 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 12361010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    274.00€
    237.65€ / 100 réactions
    Économisez 36.35€
    13% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
L’ADN polymérase Invitrogen™ Platinum™ SuperFi II est une ADN polymérase de correction qui associe une fidélité supérieure à un tampon innovant, permettant une hybridation d’amorce universelle pour un succès optimal en PCR.
Invitrogen Platinum SuperFi II DNA Polymerase is a proofreading DNA polymerase that combines superior fidelity with an innovative buffer, enabling universal primer annealing for the highest success in PCR. Due to the unique composition of the SuperFi II PCR buffer, the annealing temperature is 60°C for most primer pairs designed following the general design rules.
  • Fidélité Taq exceptionnelle > 300X
  • Hybridation d’amorce universelle à 60°C
  • Spécificité, sensibilité et rendements supérieurs
  • Amplification robuste des cibles difficiles à amplifier (par exemple, celles ayant une pureté sous-optimale, une teneur en GC de 65 %, une longue exigence de PCR)
  • L’ADN polymérase Platinum SuperFi II est une enzyme à haute processivité et une résistance accrue aux inhibiteurs de la PCR. Elle permet également des protocoles de cyclage rapide et l’amplification de cibles longues (jusqu’à 20 kb). La technologie de démarrage à chaud Platinum est basée sur des anticorps exclusifs qui inhibent l’activité enzymatique jusqu’à l’étape initiale de dénaturation de la PCR, empêchant ainsi l’amplification et la dégradation d’amorces non spécifiques. Cette technologie permet également la configuration de la réaction à température ambiante et offre une sensibilité et un rendement accrus.
  • En raison de la composition unique du tampon PCR SuperFi II, la température d’hybridation est de 60°C pour la plupart des paires d’amorces conçues en suivant les règles de conception générale. L’isostabilisation des molécules dans le tampon augmente la stabilité du duplex amorce-modèle pendant l’étape d’hybridation et améliore la spécificité sans qu’il soit nécessaire d’optimiser la température d’hybridation pour chaque paire d’amorces. Avec l’ADN polymérase Platinum SuperFi II, différents dosages PCR peuvent être effectués dans le même cycle en utilisant le même protocole avec une température d’hybridation d’amorce universelle et l’étape d’extension sélectionnée pour le fragment le plus long à amplifier.
  • Applications de l’ADN polymérase Platinum SuperFi II :
    • PCR haute fidélité
    • Clonage et sous-clonage
    • Mutagenèse dirigée
    • Amplification de modèles riches en GC
    • Génération de modèle à des fins de séquençage
    • PCR à haut débit
    • Amplification d’échantillons avec une pureté sous-optimale
    • PCR longue
    • PCR rapide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage • ADN polymérase Platinum SuperFi II 100 μl
• Tampon SuperFi II (5X) 1,25 ml
Suffisant pour 100 réactions de 50 μl
GC-Rich PCR Performance Élevé
Polymérase ADN polymérase Platinum SuperFi II
Vitesse de réaction Rapidité
Quantité 100 réactions
Conditions d’expédition Glace carbonique
À utiliser avec (application) Hot-start PCR, High-fidelity PCR
Fidélité (par rapport à Taq) > 300 X
Hot Start Fonctionnalité Hot-Start intégrée
Nbre de réactions 100 réactions
En surplomb Arrondi
Format de réaction Autonome
Taille (produit final) 20 kb ou moins