Learn More
Invitrogen™ Collibri™ Library Amplification Master Mix with Primer Mix
Code produit 15980523 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
50
250
Conditionnement:
50 réactions
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Conditionnement
15980523 50 50 réactions
15990523 250 50 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15980523 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A38540050
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Le Master Mix d’amplification de bibliothèque Invitrogen™ Platinium SuperFi est une solution prête à l’emploi conçue pour l’amplification des bibliothèques de séquençage de nouvelle génération (NGS).
Master Mix comprend l’ADN polymérase Platinum SuperFi™ en association avec un tampon de réaction exclusif contenant tous les composants nécessaires pour une amplification efficace de la bibliothèque avec un biais minimal et une précision supérieure.
 Caractéristiques :
  • Haute fidélité : taux d’erreur minimal similaire aux méthodes sans PCR
  • Haute efficacité : rendements élevés d’efficacité élevés à partir de quantités infime de modèles
  • Biais minimal : amplification uniforme, quelle que soit la teneur en GC
  • Fourni avec un mélange d’amorces 10X qui cible les régions P5 et P7 des adaptateurs Illumina. Le Master Mix est complété par un colorant bleu inerte, tandis que le mélange d’amorces contient un colorant jaune. Le mélange des deux composants dans une réaction PCR rend la solution PCR finale verte. Ceci fournit une aide visuelle lors du pipetage et diminue le risque d’erreurs de pipetage pendant la configuration de la réaction.
  • L’ADN polymérase Platinum SuperFi™ présente l’activité polymérase 5’ à 3’ et l’activité d’exonucléase (relecture) 3’ à 5’, mais pas l’activité exonucléasique 5’ à 3’. Une activité de correction exceptionnellement forte garantit l’amplification des bibliothèques NGS avec une précision de séquence extrême, produisant des taux d’erreur NGS similaires aux méthodes sans PCR
  • Le tampon de réaction exclusif contient tous les composants et additifs PCR nécessaires pour permettre une amplification efficace et uniforme de la bibliothèque, quel que soit le contenu en GC, ce qui permet d’améliorer la couverture dans les séquences riches en GC et en AT et dans d’autres régions complexes. L’efficacité d’amplification élevée permet d’utiliser moins de cycles pour obtenir le rendement désiré
  • La technologie de démarrage à chaud Platinum inhibe l’activité de l’ADN polymérase à température ambiante, ce qui permet la configuration de la réaction à température ambiante et le stockage de réactions PCR pré-assemblées jusqu’à 24 heures avant la PCR.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage •1 Master Mix d’amplification de bibliothèque Collibri de 1,25 ml (2X)
• 1 mélange d’amorce de 500 µl
Conserver à -20°C.
Type d’échantillon ADN, ARN
Fidélité (par rapport à Taq) ≥100
Performances de PCR riches en GC Élevé
À utiliser avec (application) Séquençage
Hot Start Fonctionnalité Hot-Start (démarrage à chaud) intégrée
Nbre de réactions 50
En surplomb Arrondi
Gamme de produits Collibri
Type de produit Master Mix d’amplification de bibliothèque
Quantité 50 reactions
Format de réaction SuperMix ou Master Mix
Conditions d’expédition Glace carbonique
Heure du test Étalon
Forme Liquide