Learn More
Invitrogen™ Platinum™ SuperFi™ U Multiplex Master Mix
Description
- Conçu pour synthétiser plusieurs amplicons personnalisés pour une utilisation ultérieure dans le séquençage de nouvelle génération
- Le Master Mix 4X prêt à l’emploi contient de l’ADN polymérase haute fidélité tolérante à l’uracile, ainsi que tous les composants tampons et dNTP nécessaires à une amplification ciblée efficace
- Optimisé pour une PCR multiplex élevée
- Permet une amplification rapide, efficace et robuste
- Fournit des rendements élevés
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| Concentration | 4X |
| Contenu et stockage | Conserver entre -25°C et -15°C |
| Enzymes | ADN polymérase Platinum™ SuperFi™ U |
| À utiliser avec (application) | Séquençage Sars-Covid-2 |
| Nbre de réactions | 24 préparations |
| Nbre d’échantillons | 24 préparations |
| Gamme de produits | Collibri |
| Type de produit | Master Mix |
| Quantité | 24 reactions |
| Afficher plus |