Learn More
Invitrogen™ Platinum™ Taq DNA Polymerase, DNA-free
Code produit 16325062
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
2000 réactions
400 réactions
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Conditionnement
16325062 2000 réactions 5 pièces
16315062 400 réactions 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16325062 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 15966025
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour les études sur les microbiomes à faible biomasse nécessitant la plus grande sensibilité sans résultats faussement positifs de la contamination des réactifs. Fabriqués avec des tests rigoureux de contrôle de la qualité pour minimiser le risque de contamination par l’ADN bactérien et humain.
Invitrogen Platinum Taq DNA Polymerase, DNA-free, is manufactured using a novel, closed single-use system together with stringent quality-control testing to minimize the risk of contamination with bacterial and human DNA. This enzyme is an ideal choice for PCR-based applications requiring the high sensitivity without false-positive results from reagent-borne contamination. This DNA-free enzyme provides the same high level of performance and lot-to-lot consistency as standard Platinum Taq DNA Polymerase.
  • Niveau certifié de faible contamination d’ADN (≤ 0,01 copie d’ADNg bactérien par unité enzymatique)
  • Confiance dans la détection qualitative et quantitative de micro-organismes à faible abondance en raison de l’absence de signal avec des contrôles PCR sans modèle/réactifs uniquement
  • Mêmes performances que l’ADN polymérase Platinum Taq fabriqué à l’aide d’un procédé classique
L’ADN polymérase Platinum Taq, sans ADN, est une polymérase Taq recombinante complexée avec un anticorps exclusif qui bloque l’activité de la polymérase à des températures ambiantes et se dissocie après l’étape initiale de dénaturation à 94°C. Ce démarrage à chaud automatique offre une sensibilité, une spécificité et un rendement accrus, tout en permettant l’assemblage pratique de la réaction à température ambiante. Tout comme l’ADN polymérase Taq, l’ADN polymérase Platinum Taq sans ADN a une activité de transférase terminale dissociée de tout modèle qui ajoute la 3′-désoxyadénosine aux extrémités des produits et qui présente une activité exonucléase de 5′ à 3′.
  • Pour l’amplification de l’ADN à partir de modèles génomiques et viraux complexes, ainsi que dans la PCR en temps réel
  • Idéal pour les tests PCR où une sensibilité et une spécificité plus élevées sont nécessaires pour réduire les résultats ambigus et les faux positifs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 5 U/μL
Contenu et stockage • ADN polymérase Platinum Taq, sans ADN, 5 x 100 μl
• tampon PCR 10X (-MgCl2), sans ADN, 5 x 1,25 ml
• 50 mM de MgCl2, sans ADN, 2 x 1 ml
Conserver entre -5 et -30°C dans un congélateur sans gel.
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Faible
Polymérase ADN polymérase Platinum Taq
Vitesse de réaction Étalon
Type de produit ADN polymérase Taq
Quantité 5 x 500 unités
Conditions d’expédition Glace carbonique
À utiliser avec (application) Hot-start PCR
Fidélité (par rapport à Taq) 1 X
Hot Start Fonctionnalité Hot-Start (démarrage à chaud) intégrée
Nbre de réactions 2000 réactions
En surplomb 3’-A
Format de réaction Composants séparés
Taille (produit final) 5 kb ou moins
Matériau de départ ADN