Learn More
Invitrogen™ Platinum™ Taq Green Hot Start DNA Polymerase
Code produit 15420574
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
600 réactions
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15420574 600 réactions 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15420574 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 11966034
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
L’ADN polymérase Invitrogen™ Platinum™ Taq est un ADN polymérase thermostable à démarrage à chaud pratique et fiable pour PCR offrant une spécificité supérieure à celle de l’ADN polymérase Taq.
L’ADN polymérase Platinum™ Taq Invitrogen™ est une ADN polymérase thermostable à démarrage à chaud pratique et fiable pour PCR, fournissant une spécificité supérieure à celle de l’ADN polymérase Taq.
L’ADN polymérase à démarrage à chaud Platinum Taq Green offre un ADN polymérase Platinum Taq avec un tampon PCR vert 10X. Le tampon PCR vert 10X contient un réactif de densité et deux colorants de suivi et offre la commodité d’un chargement direct sur un gel des produits de PCR.
Les caractéristiques de l’ADN polymérase à démarrage à chaud Platinum Taq Green incluent :
  • Haute spécificité et rendements accrus grâce à la PCR à démarrage à chaud Platinum médiée par des anticorps
  • Préparation des réactions à température ambiante pratique
  • Chargement direct sur un gel avec le tampon PCR vert
  • Formulation polyvalente pour une large gamme d’amplicons
À propos de l’ADN polymérase Platinum Taq
L’ADN polymérase Platinum Taq est un ADN polymérase Taq recombinant complexé avec des anticorps exclusifs qui inhibent l’activité enzymatique à température ambiante, réduisant ainsi l’amplification de cible non spécifique à des températures plus basses. La polymérase est activée de manière dépendante à la température (à 94°C) au début de la PCR. Une fois dissociée des anticorps, l’ADN polymérase Taq reprend toute son activité. Tout comme l’ADN polymérase Taq, l’ADN polymérase Platinum Taq a une activité de transférase terminale dissociée de tout modèle qui ajoute une désoxyadénosine 3’ aux extrémités des produits et qui présente une activité exonucléase 5’→3’ (mais pas d’activité exonucléase 3’→5’).
Utilisation de l’ADN polymérase à démarrage à chaud Platinum Taq Green
L’ADN polymérase à démarrage à chaud Platinum Taq Green est fourni avec l’extension KB en option pour obtenir une plus grande polyvalence dans les dosages PCR avec des amplicons longs, riches en GC ou problématiques. Le tampon PCR vert utilisé avec l’ADN polymérase Platinum Taq permet le chargement direct sur un gel des produits de PCR. Les colorants inclus dans le tampon vert n’interfèrent pas avec les performances de la PCR et sont compatibles avec des applications en aval, dont le séquençage, la ligature et la digestion de restriction de l’ADN. Utilisez l’ADN polymérase à démarrage à chaud Platinum Taq Green pour l’amplification d’ADN provenant de gabarits génomiques, viraux et plasmides complexes, ainsi qu’en RT-PCR.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Chaque boîte contient :
• 120 μl d’ADN polymérase Taq
• Tampon PCR vert 10X 3 x 1,25 ml, -Mg
• Chlorure de magnésium 1,25 ml 50 mM
• Extension KB 1,25 ml
Conserver à -20°C dans un congélateur sans système de dégivrage automatique.
GC-Rich PCR Performance Faible
Polymérase ADN polymérase Platinum Taq
Vitesse de réaction Étalon
Quantité 600 réactions
Conditions d’expédition Glace carbonique
Fidélité (par rapport à Taq) 1 X
Hot Start Fonctionnalité Hot-Start intégrée
Nbre de réactions 600 réactions
En surplomb 3’-A
Format de réaction Composants séparés
Taille (produit final) 5 kb ou moins