Learn More
Fine feuille de platine, 0,00125 mm (0,00005 po) d’épaisseur, dure, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15446375
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15446375 25 x 25 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15446375 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 041632.FF
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7440-06-4 | Pt | 195.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Platinum Thinfoil
Note relative au nom 0.00125mm (0.00005 in.) thick, Hard, Not certified pinhole free, Temper: as rolled
CAS 6-4-7440
Quantité 25 x 25 mm
Odeur Odorless
Poids ≈0.017g/25x25mm
Forme Feuille
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule moléculaire Pt
Numéro MDL MFCD00011179
Synonyme black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
Clé InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Pt]
Nom IUPAC platine
Poids moléculaire (g/mol) 195.08
CID PubChem 23939
ChEBI CHEBI:33400
Pourcentage de pureté 99.95%