Learn More
Fine feuille de platine, 0,004 +/- 0,0025 mm (0,00016 +/- 0,0001 in) d’épaisseur, 99,95 % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11377597
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Conditionnement:
1 pièce
25mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11377597 25 x 25 mm 25mm
11480310 50 x 50 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11377597 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 012868.FF
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7440-06-4 | Pt | 195.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6-4-7440
Formule moléculaire Pt
Poids moléculaire (g/mol) 195.08
Numéro MDL MFCD00011179
Clé InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
CID PubChem 23939
ChEBI CHEBI:33400
Nom IUPAC platine
SMILES [Pt]
Spécification
Nom chimique ou matériau Platinum Thinfoil
Note relative au nom 0.004 (±)0.0025mm (0.00016 (±)0.0001 in.) thick, Not certified pinhole free
Quantité 25 x 25 mm
Odeur Odorless
Poids ≈0.05g/25x25mm
Forme Feuille
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.95%