Learn More
Fil de platine, 0,0508 mm (0,002 po) de diamètre, rigide, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11396848
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 m
5 m
25 m
Conditionnement:
1m
25m
5m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11396848 5 m 5m
11386848 1 m 1m
11376848 25 m 25m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11396848 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 013479.G5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    214.20€
    172.65€ / 5m
    Économisez 41.55€
    19% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7440-06-4 | Pt | 195.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6-4-7440
Formule moléculaire Pt
Poids moléculaire (g/mol) 195.08
Numéro MDL MFCD00011179
Clé InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
CID PubChem 23939
ChEBI CHEBI:33400
Nom IUPAC platine
SMILES [Pt]
Spécification
Nom chimique ou matériau Platinum wire
Note relative au nom 0.0508mm (0.002 in.) dia., Hard, Temper: as drawn
Quantité 5 m
Odeur Odorless
Poids ≈0.043g/m
Forme Câble
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.95%