Learn More
Fil de platine, 0,25 mm (0,010 po) de diamètre, 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15486735
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 cm
50 cm
100 cm
Conditionnement:
100cm
25cm
50cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15486735 100 cm 100cm
15466735 25 cm 25cm
15476735 50 cm 50cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15486735 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 045093.BY
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Forme : Env. .1.05 g/m
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6-4-7440
Formule moléculaire Pt
Poids moléculaire (g/mol) 195.08
Numéro MDL MFCD00011179
Clé InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
CID PubChem 23939
ChEBI CHEBI:33400
Nom IUPAC platine
SMILES [Pt]
Spécification
Nom chimique ou matériau Platinum
Couleur Blanc
Aspect Silvery white wire
Quantité 100 cm
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (Metals basis)
Forme Fil, 0,25 mm (0,01 po) de diamètre