Learn More
Fil de platine, 0,25 mm (0,01 po) de diamètre, 99,997 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Code produit 11341518
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 cm
50 cm
250 cm
Conditionnement:
250cm
50cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11341518 250 cm 250cm
11351518 10 cm -
11361518 50 cm 50cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11341518 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010958.CB
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 7440-06-4 | Pt | 195.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6-4-7440
Formule moléculaire Pt
Poids moléculaire (g/mol) 195.08
Numéro MDL MFCD00011179
Clé InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
CID PubChem 23939
ChEBI CHEBI:33400
Nom IUPAC platine
SMILES [Pt]
Spécification
Nom chimique ou matériau Platinum
Aspect Silvery white wire
Densité 21.45g/cm3 at 20°C
Quantité 250 cm
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.997% (Metals basis)
Forme Fil, 0,5 mm (0,02 po) de diamètre