Learn More
Fil de platine, 1,0 mm (0,04 po) de diamètre, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11389388
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 cm
25 cm
Conditionnement:
25cm
5cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11389388 5 cm 5cm
11399388 25 cm 25cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11389388 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043276.BQ
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    240.72€
    193.65€ / 5cm
    Économisez 47.07€
    19% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
Forme : Env. .16.8 g/m, Trempe : douce
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6-4-7440
Formule moléculaire Pt
Poids moléculaire (g/mol) 195.08
Numéro MDL MFCD00011179
Clé InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
CID PubChem 23939
ChEBI CHEBI:33400
Nom IUPAC platine
SMILES [Pt]
Spécification
Nom chimique ou matériau Platinum
Couleur Blanc
Aspect Silvery white wire
Densité 21.45g/cm3 at 20°C
Quantité 5 cm
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.95% (Metals basis)
Forme Fil, 1,0 mm (0,04 po) de diamètre