Learn More
Fil de platine, 1,0 mm (0,04 po) de diamètre, dur, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | Platinum |
| Couleur | Blanc |
| Note relative au nom | Hard |
| Aspect | Silvery white wire |
| Quantité | 5 cm |
| Odeur | Odorless |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.95% (Metals basis) |
| Forme | Fil, 1,0 mm (0,04 po) de diamètre |