Learn More
VEE GEE Densimètre à Platon avec thermomètre
Code produit 17896573 Tous les produits Heathrow Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Plage de l’échelle Brix:
0 à 32° Platon
0 à 8,5° Platon
15,5 à 24° Platon
7,5 à 16° Platon
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de l’échelle Brix unitSize
17896573 0 à 32° Platon 1 pièce
17876573 0 à 8,5° Platon 1 pièce
17846483 7,5 à 16° Platon 1 pièce
17866473 15,5 à 24° Platon 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17896573 Fournisseur VEE GEE Code fournisseur 6614TS8
Le densimètre à Platon avec thermomètre est étalonné pour indiquer la concentration de l’extraction sous forme de pourcentage en fonction du poids du moût de brasserie.
  • Étalonnage pour une utilisation à 20 °C/68 °F
  • Thermomètre rempli de liquide SafetyBLUE
Spécification
Type Thermomètre à Platon
Incréments 0,5°
Longueur (métrique) 38 cm
Plage de l’échelle Brix 0 à 32° Platon
Matériau Verre
Plage de températures (impériale) 30 °F à 120 °F
Plage de températures (métrique) -6,667 °C à +54,4 °C
Temperature of Standardization 20 °C (68 °F)