Learn More
Platonin Diiodide, TRC
Code produit 30422296
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30422296 10 mg
30418514 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30422296 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP57821010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3571-88-8
Formule moléculaire C38H61I2N3S3
Poids moléculaire (g/mol) 909.91
Synonyme 4,4'-Dimethyl-3,3'-di-n-heptyl-8-[2-(4-methyl-3-n-heptylthiazole)]2,2'-dicarbocyanin diiodide, 4,4'-Dimethyl-3,3'-dihepthyl-8-[2-(4-methyl-3-heptylthiazole)]-2,2'-dicarbocyanine diiodide, 4,4'-Dimethyl-3,3'-diheptyl-8-[2-(4-methyl-3-heptylthiazole)]-2,2'-dicarbocyanine diiodide, Kankohso 101, NK 19, Photosensitizer 101, Platonin J, Platonin Diiodide, Platonin Iodide, 2,2'-[3-[2-(3-Heptyl-4-methyl-4-thiazolin-2-ylidene)ethylidene]propenylene]bis[3-heptyl-4-methyl-thiazolium Diiodide
Nom IUPAC 2-[3,5-bis(3-heptyl-4-methyl-1,3-thiazol-3-ium-2-yl)penta-2,4-dienylidene]-3-heptyl-4-methyl-1,3-thiazole;diiodide
SMILES [I-].[I-].CCCCCCCN1C(=CSC1=CC=C(C=Cc2scc(C)[n+]2CCCCCCC)c3scc(C)[n+]3CCCCCCC)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Platonin Diiodide
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C38H61N3S3.2HI/c1-7-10-13-16-19-26-39-32(4)29-42-36(39)24-22-35(38-41(34(6)31-44-38)28-21-18-15-12-9-3)23-25-37-40(33(5)30-43-37)27-20-17-14-11-8-2;;/h22-25,29-31H,7-21,26-28H2,1-6H3;2*1H/q+2;;/p-2
Poids de la formule 909.2117