Learn More
CPC Colder Products Company™ Raccords à déconnexion rapide en plastique de série PLC
Description
- Polypropylène
- Joint torique EPD
- Embouts intégraux
- Résistance aux produits chimiques et stérilisation possible par irradiation aux rayons gamma
- Résistance chimique plus élevée
- Connexion et déconnexion à une main
Spécification
Spécification
| Description | Connecteur mâle |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Polypropylène |
| Diamètre (impériale) externe | 1/4 po |
| Diamètre (métrique) externe | 6,4 mm |
| À utiliser avec | Diamètre interne de 9,6mm |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | 0°C |
| Stérilité | Stérile |
| Méthode de stérilisation | Gamma : Irradiation jusqu’à 50 kGY |
| Couleur | Amande |
| Afficher plus |