Learn More
R&D Systems™ PLCL2 Recombinant Protein Antigen
Code produit 18333153
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18333153 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18333153 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur NBP317912PEP
 Article restreint
Expédition estimée: 22-01-2027
A Novus product, part of R&D Systems. Recombinant Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Antibody Competition
Formule PBS and 1M Urea, pH 7.4.
Identification génétique (Entrez) 23228
Poids moléculaire M.W. Theoretical: 25 kDa
Quantité 100 μg
Conditions de stockage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Alias de gène EC 3.1.4.11, FLJ13484, inactive phospholipase C-like protein 2, KIAA1092PLCE2, phospholipase C, epsilon 2, Phospholipase C-epsilon-2, Phospholipase C-L2, phospholipase C-like 2, PLC-epsilon-2, PLC-L(2), PLC-L2
Symbole de gène(s) PLCL2
Catégorie de recherche Signal Transduction
Gamme de produits Novus
Pureté ou qualité >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protéine PLCL2