Learn More
Invitrogen™ pLenti6.3/V5-DEST™ Gateway™ Vector Kit
Code produit 10647015
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10647015 1 kit 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10647015 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur V53306
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4095.00€
    3071.25€ / 1 pièces
    Économisez 1023.75€
    25% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Kit de vecteur pLenti6.3/V5-DEST™ Gateway™
Le kit de vecteur pLenti6.3⁄V5-DEST™ Gateway™ d’Invitrogen™ fait partie de notre kit d’expression ViraPower™ HiPerform™ Lentiviral Gateway™ (référence K5330-00).
Le kit de vecteur pLenti6.3⁄V5-DEST™ Gateway™ contient le vecteur d’expression lentivirale adapté au Gateway™ ViraPower™ HiPerform™, pLenti6.3⁄V5-DEST™ pour faciliter le clonage basé sur la recombinaison et l’expression de haut niveau d’un gène cible dans la division et la non-division des cellules de mammifères. Le vecteur pLenti6.3⁄V5-DEST™ est équipé de deux éléments génétiques essentiels, ce qui en fait un vecteur HiPerform™ : l’élément réglementaire post-transcriptionnel de la marmotte (WPRE) et la séquence de tractus polypurin central (cPPT) du gène de l’intégrase VIH-1 pour produire au moins 4 augmentations de l’expression protéique par rapport aux vecteurs dépourvus de ces éléments.
Avantages
  • Expression stable
  • Expériences à long terme
  • Titre précis du virus fonctionnel
  • Technologie flexible et polyvalente du clonage de recombinaison Gateway™
    Principales caractéristiques
  • Éléments HiPerform™ WPRE et cPPT
  • Promoteur CMV
  • Marquage d’épitope V5 au niveau de l’extrémité C-terminale
  • Sélection de la blasticidine
    Ce Kit inclut
  • Un vecteur lacZ comme contrôle positif, pLenti6.3⁄V5-GW⁄lacZ
  • Cellules compétentes Stbl3™
    Usage exclusivement réservé à la recherche. Non destiné à des fins thérapeutiques ou diagnostiques
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Système constitutif ou inductible Constitutive
    Type de livraison Lentiviral
    Accélérateur CMV
    Type de produit Kit, vecteur
    Agent de sélection (eucaryotique) Blasticidine
    Contenu et stockage Kit de vecteur (boîte 1)
    pLenti6.3⁄V5-DEST™ (150 ng⁄µL) : 6 µg, stockage à -20°C
    Vecteur de controle pLenti6.3⁄V5-GW⁄lacZ Control vector (500 ng⁄µL) : 10 µg, stockage à -20°C
    E. Coli chimiquement compétent One Shot™ Stbl3™ (boîte 2)
    Cellules Stbl3™ : 21 x 50 µl, conserver à -80°C
    ADN de contrôle pUC19 (10 pg⁄µl) : 50 µl, conserver à -80°C
    Milieu S.O.C. Milieu : 6 ml, conserver à -80°C
    Méthode de clonage Gateway™
    Quantité 1 kit
    Vecteur pDEST, pLenti
    Gamme de produits Gateway, HiPerform, ViraPower
    À utiliser avec (application) Expression virale