Learn More
Plerixafor, MedChemExpress
Description
Plerixafor (AMD 3100) is a selective CXCR4 antagonist with an IC50 of 44 nM. Plerixafor, an immunostimulant and a hematopoietic stem cell (HSC) mobilizer, is an allosteric agonist of CXCR7. Plerixafor inhibits HIV-1 and HIV-2 replication with an EC50 of 1-10 nM.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Plerixafor |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 110078-46-1 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 10 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C28H54N8 |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-anti-virus |
| Synonyme | AMD 3100 JM3100 SID791 |
| Informations sur la solubilité | Ethanol : 50 mg/mL (99.45 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (1.99 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : 1 mg/mL (1.99 mM; Need ultrasonic) ∣DMF : 1 mg/mL (1.99 mM; Need ultrasonic) |
| Afficher plus |